Potassium cyclopentylmethyltrifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (cyclopentylmethyl)trifluoroborate
PC903841-1G PC903841-5G
APOSPC903841-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC903841-1G APOSPC903841-5G
Potassium cyclopentylmethyltrifluoroborate 96%
Potassium cyclopentylmethyltrifluoroborate
Formule: C₆H₁₁BF₃·K
MW: 190,056 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11052656
Numéro CAS: 331282-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité