1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC903913-1G PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC903913-1G APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11707230
Numéro CAS: 497833-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité