2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904176-1G PC904176-250MG
APOSPC904176-1GEA 437 EUR InStock
APOSPC904176-1G APOSPC904176-250MG
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641326
Numéro CAS: 1363166-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité