Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,3-difluoroisonicotinate
PC904212-1G PC904212-5G
APOSPC904212-1GEA 165 EUR InStock
APOSPC904212-1G APOSPC904212-5G
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21365096
Numéro CAS: 1359828-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité