4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904214-1G PC904214-250MG PC904214-5G
APOSPC904214-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC904214-1G APOSPC904214-250MG APOSPC904214-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22543644
Numéro CAS: 856767-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité