4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904276-1G PC904276-500MG
APOSPC904276-1GEA 720 EUR InStock
APOSPC904276-1G APOSPC904276-500MG
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21647876
Numéro CAS: 1222556-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité