3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904498-5G
APOSPC904498-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC904498-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178059
Numéro CAS: 956010-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité