5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904728-1G
APOSPC904728-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC904728-1G
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697563
Numéro CAS: 315180-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité