5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904824-100MG PC904824-1G PC904824-250MG
APOSPC904824-100MGEA 94.5 EUR InStock
APOSPC904824-100MG APOSPC904824-1G APOSPC904824-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formule: C₁₀H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234371
Numéro CAS: 93742-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité