5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904839-1G PC904839-250MG
APOSPC904839-1GEA 807 EUR InStock
APOSPC904839-1G APOSPC904839-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12962623
Numéro CAS: 1067193-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité