2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905021-1G PC905021-5G
APOSPC905021-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC905021-1G APOSPC905021-5G
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol
Formule: C₇H₉FN₂O
MW: 156,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14600159
Numéro CAS: 1000981-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité