5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905086-100MG PC905086-1G PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA 132 EUR InStock
APOSPC905086-100MG APOSPC905086-1G APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₄F₂N₂O₂
MW: 198,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663995
Numéro CAS: 129295-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité