6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC905158-1G PC905158-250MG
APOSPC905158-1GEA 394 EUR InStock
APOSPC905158-1G APOSPC905158-250MG
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26743428
Numéro CAS: 1339175-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité