4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905290-1G PC905290-250MG
APOSPC905290-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC905290-1G APOSPC905290-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid
Formule: C₆H₈F₃NO₃
MW: 199,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130210
Numéro CAS: 50632-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité