2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905367-1G PC905367-5G
APOSPC905367-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSPC905367-1G APOSPC905367-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520697
Numéro CAS: 149489-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité