4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905533-1G PC905533-250MG
APOSPC905533-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC905533-1G APOSPC905533-250MG
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16617616
Numéro CAS: 531508-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité