Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905558-1G PC905558-5G
APOSPC905558-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC905558-1G APOSPC905558-5G
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025313
Numéro CAS: 787585-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité