3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905559-1G
APOSPC905559-1GEA 128 EUR InStock
APOSPC905559-1G
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
3-Fluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142,088 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189114
Numéro CAS: 1060804-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité