4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905561-10G PC905561-1G PC905561-5G
APOSPC905561-10GEA 757 EUR InStock
APOSPC905561-10G APOSPC905561-1G APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇FN₂O
MW: 166,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26407017
Numéro CAS: 1441723-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité