3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28130389
Numéro CAS: 1824057-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité