7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906505-1G PC906505-250MG
APOSPC906505-1GEA 267 EUR InStock
APOSPC906505-1G APOSPC906505-250MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11811768
Numéro CAS: 4590-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité