Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907202-1G PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC907202-1G APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031752
Numéro CAS: 95299-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité