Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907296-1G PC907296-250MG
APOSPC907296-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC907296-1G APOSPC907296-250MG
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12159819
Numéro CAS: 379228-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité