(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907324-1G PC907324-250MG
APOSPC907324-1GEA 260 EUR InStock
APOSPC907324-1G APOSPC907324-250MG
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194369
Numéro CAS: 937783-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité