7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907573-1G PC907573-250MG
APOSPC907573-1GEA 790 EUR InStock
APOSPC907573-1G APOSPC907573-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094746
Numéro CAS: 406923-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité