[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907591-1G PC907591-250MG
APOSPC907591-1GEA 790 EUR InStock
APOSPC907591-1G APOSPC907591-250MG
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
Formule: C₈H₉ClFN
MW: 173,615 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09814029
Numéro CAS: 823188-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité