7-Fluoroisoquinoline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907907-100MG PC907907-1G
APOSPC907907-100MGEA 85.7 EUR InStock
APOSPC907907-100MG APOSPC907907-1G
7-Fluoroisoquinoline ≥98%
7-Fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₆FN
MW: 147,149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226905
Numéro CAS: 1075-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité