5,8-Difluorochroman-4-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC908206-100MG PC908206-250MG
APOSPC908206-100MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC908206-100MG APOSPC908206-250MG
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
5,8-Difluorochroman-4-one
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518475
Numéro CAS: 942196-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité