6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC908525-100MG PC908525-250MG
APOSPC908525-100MGEA 84.1 EUR InStock
APOSPC908525-100MG APOSPC908525-250MG
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-1-ol
Formule: C₁₀H₇FO
MW: 162,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528810
Numéro CAS: 804498-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité