L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908667-1G PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC908667-1G APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Formule: C₉H₁₂FNO
MW: 169.196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09741966
Numéro CAS: 116753-49-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité