4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908773-1G PC908773-5G
APOSPC908773-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC908773-1G APOSPC908773-5G
4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191603
Numéro CAS: 1197193-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité