8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908874-1G PC908874-250MG
APOSPC908874-1GEA 574 EUR InStock
APOSPC908874-1G APOSPC908874-250MG
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formule: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369954
Numéro CAS: 620948-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité