2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908952-1G PC908952-5G
APOSPC908952-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC908952-1G APOSPC908952-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene
Formule: C₈H₉FO₂S
MW: 188,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585007
Numéro CAS: 828270-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité