4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 311 EUR InStock
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₆FNO₂S
MW: 187,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22489274
Numéro CAS: 78227-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité