6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909188-1G PC909188-5G
APOSPC909188-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC909188-1G APOSPC909188-5G
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine
Formule: C₁₁H₈FNO
MW: 189,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11876187
Numéro CAS: 1111111-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité