1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 467 EUR InStock
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230,999 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199810
Numéro CAS: 151276-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité