6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC910246-1G PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA 255 EUR InStock
APOSPC910246-1G APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11656842
Numéro CAS: 186590-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité