3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910627-1G PC910627-250MG
APOSPC910627-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC910627-1G APOSPC910627-250MG
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline
Formule: C₁₀H₁₂FNO
MW: 181,207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17004957
Numéro CAS: 1243481-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité