3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910721-1G PC910721-5G
APOSPC910721-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC910721-1G APOSPC910721-5G
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697617
Numéro CAS: 315180-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité