L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-methoxynicotinate
PC910765-1G PC910765-250MG
APOSPC910765-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC910765-1G APOSPC910765-250MG
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698160
Numéro CAS: 122433-52-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité