4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910849-10G PC910849-1G PC910849-5G
APOSPC910849-10GEA 502 EUR InStock
APOSPC910849-10G APOSPC910849-1G APOSPC910849-5G
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formule: C₁₀H₈FNS
MW: 193,241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333097
Numéro CAS: 1355248-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité