6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910918-1G PC910918-5G
APOSPC910918-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC910918-1G APOSPC910918-5G
6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446952
Numéro CAS: 925005-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité