(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911368-1G PC911368-250MG
APOSPC911368-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC911368-1G APOSPC911368-250MG
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839851
Numéro CAS: 124980-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité