4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911423-1G PC911423-250MG PC911423-500MG
APOSPC911423-1GEA 1430 EUR InStock
APOSPC911423-1G APOSPC911423-250MG APOSPC911423-500MG
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formule: C₇H₁₁F₂N·ClH
MW: 183,627 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20669267
Numéro CAS: 1282532-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité