2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9323-1G PC9323-500MG PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA 302 EUR InStock
APOSPC9323-1G APOSPC9323-500MG APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formule: C₂₂H₁₆FNO
MW: 329,367 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792166
Numéro CAS: 339115-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité