2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)acetyl chloride, 2-(2,5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
PC9336-1G PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC9336-1G APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (11 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03424719
Numéro CAS: 157033-23-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité