6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Mercapto-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC9444-1G PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC9444-1G APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formule: C₁₀H₆F₃NS
MW: 229,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269611
Numéro CAS: 544716-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité