3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9626-1GEA 91.6 EUR InStock
APOSPC9626-1G APOSPC9626-25G APOSPC9626-5G
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide
Formule: C₄H₂F₆O
MW: 180,048 g/mol
Point d'ébullition: 41…42 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784232
Numéro CAS: 31898-68-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité