4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9635-100MG PC9635-250MG
APOSPC9635-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9635-100MG APOSPC9635-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₇F₃N₂O
MW: 240,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269571
Numéro CAS: 158715-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité