2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9738-1G PC9738-5G
APOSPC9738-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC9738-1G APOSPC9738-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formule: C₄HBr₂F₃N₂
MW: 293,867 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458161
Numéro CAS: 81654-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité